Learn More
Cytiva PD MidiTrap™ G-10
Artikelnummer. 10075304 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
Jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10075304 Jeweils 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10075304
Marke: Cytiva 28918011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Aufreinigung biologischer Proben wie von Peptiden, kleinen Proteinen und Oligosacchariden. Cytiva Life Sciences™ PD MidiTrap™ G-10 ermöglicht ein schnelles Entsalzen sowie eine wirksame Entfernung von Verunreinigungen wie Salzen, Färbemitteln sowie radioaktiven Markierungen.
  • Vorgefertigte, Einweg-Gravitationssäulen für den Pufferaustausch und die Reinigung biologischer Proben, z. B. Peptide, kleinen Proteinen und Oligosacchariden
  • Bettvolumen: 5.3 ml
  • Bettabmessungen: 13 x 40 mm
  • Probenvolumen: 400 bis 1000 μl
Medium:
  • Matrix: quervernetztes Dextran
  • Partikelgröße, nass: 55 bis 165 μm
  • Partikelgröße, trocken: 40 bis 120 μm
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 2 bis 13
Säule:
  • Säuleninnendurchmesser: 13 mm
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • Bettstützmaterial: Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 1M Acetat, pH 6, 0.1M NaOH, 70 % Ethanol oder 6M Guanidin-Hydrochlorid
Produkttyp PD MidiTrap G-10-Schwerkraftsäule
Säulenbettvolumen 5.3 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.51 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm
Menge Jeweils
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Höhe (metrisch) 40 mm
Flussrate 24 bis 49 cm/h
Enthält Anweisungen
Material Polyethylen
pH-Bereich 2 bis13
Partikelgröße 40 bis 120 μm in trockener Form, 55 bis 165 μm in nasser Form
Support-Typ Quervernetztes Dextran
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Schwerkraft-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pufferaustausch und Reinigung biologischer Proben, bspw. von Peptiden, kleinen Proteinen und Oligosacchariden
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • ||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol