Learn More
Cytiva PD MidiTrap™ G-25 Probenvorbereitungssäulen
Artikelnummer. 11580654 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Jeweils
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11580654 Jeweils 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11580654 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28918008
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Vier Zentrifugenadapter
Verwendung zur Reinigung von Biomolekülen mit einem Molekulargewicht > 5000 M r in Probenvolumina bis zu 1 ml. Cytiva Life Sciences™ PD MidiTrap™ Die G-25 Probenvorbereitungssäulen sind praktisch und vorgepackt.
  • Für ein breites Spektrum von Anwendungen: Entsalzung, Pufferaustausch, Entfernen von Bestandteilen mit niedrigem Molekulargewicht usw.
  • Gleichsam geeignet für Schwerkraftfluss- und Zentrifugierungsprotokolle
  • Nimmt bei Schwerkraftverfahren Probenvolumen von 0.5 bis 1.0 ml und bei Zentrifugierverfahren 0.75 bis 1.0 ml auf
  • Hohe Abscheidungsraten von 70 bis 90 %, in Abhängigkeit vom Biomolekül
  • Hohe Entsalzungsleistung von > 90 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp PD MidiTrap Sephadex G-25 Schwerkraft-Säule
Säulenbettvolumen 8.5 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,51 in.
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm
Menge Jeweils
Höhe (angloamerikanisch) 1,02 in.
Höhe (metrisch) 26 mm
Flussrate >100 cm/h
Enthält Vier Zentrifugenadapter, Anleitungen
Material Polyethylen
pH-Bereich 2 bis13
Partikelgröße 50μm in trockener Form, 38 bis235μm in nasser Form
Support-Typ Quervernetztes Dextran
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Schwerkraft-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Praktische und schnelle Reinigung mit hoher Reproduzierbarkeit und dem Potenzial zu hohem Durchsatz durch Parallelverarbeitung mehrerer Proben
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PD MidiTrap G-25 Columns, (50)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin- 3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one