Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pd(NO3)2 |
| Verpackung | Flasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 2 g/l |
| Typ | Matrixmodifikator für AAS |
| Solvent or Matrix | 1 % HNO3 Matrix |
| Menge | 50 ml |