Beschreibung
Adapter. Wie bei den PD-Tip Einwegspitzen mit 25 und 50 ml. Polypropylen. Autoklavierbar. BIO-CERT™ Sterile Adapter sind DNA-, RNase-, ATP- und Endotoxin-frei und einzeln verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Gefiltert | Non-filtered |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Translucent |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Format | Bagged |
| Spitzenform | Einwegprodukt |
| Verpackung | lose verpackt |
| Einwegprodukt | Ja |
| Skala | No |
| Mehr anzeigen |