Learn More
PDCBT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17156574
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17156574 500 mg 500 Milligramm
17136574 100 mg 100 Milligramm
17146574 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17156574 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66713.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1609536-17-5
Summenformel C42H56O4S4
Molekulargewicht (g/mol) 753.15
InChI-Schlüssel WZMUYZASTRRKIK-UHFFFAOYNA-N
Synonym Poly[5,5 '-bis(2-butyloctyl)-(2,2 '-bithiophene)-4,4 '-dicarboxylate-alt-5,5 '-2,2 '- bithiophene]
SMILES CCCCCCC(CCCC)COC(=O)C1=C(S[C]=C1)C1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C1=C(C=[C]S1)C(=O)OCC(CCCC)CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PDCBT
Menge 500 mg
Physikalische Form Fest