missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
PDCD10 Polyclonal specifically detects PDCD10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PDCD10 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1-5 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.4) with No Preservative |
| Gen-Alias | apoptosis-related protein 15, cerebral cavernous malformations 3, MGC1212, MGC24477, programmed cell death 10, programmed cell death protein 10, TF-1 cell apoptosis-related protein 15, TFAR15CCM3Cerebral cavernous malformations 3 protein |
| Gensymbole | PDCD10 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?