Learn More
PDCD10 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18292504 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mg
0.1 mg
0.2 mg
Packungsgröße:
0.02 Milligramm
0.10 Milligramm
0.20 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18292504 0.2 mg 0.20 Milligramm
18230312 0.02 mg 0.02 Milligramm
18285135 0.1 mg 0.10 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 18292504
Marke: Novus Biologicals NBP1471950.2MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
PDCD10 Polyclonal specifically detects PDCD10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PDCD10
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1-5 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.4) with No Preservative
Gen-Alias apoptosis-related protein 15, cerebral cavernous malformations 3, MGC1212, MGC24477, programmed cell death 10, programmed cell death protein 10, TF-1 cell apoptosis-related protein 15, TFAR15CCM3Cerebral cavernous malformations 3 protein
Gensymbole PDCD10
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant human CCM3
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.2 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11235
Testspezifität The polyclonal antibody will detect recombinant human CCM-3 in WB and native CCM-3 in IHC
Rekonstitution Reconstitute in sterile water to a concentration of 0.1-1.0mg/mL.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG