missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PDCD10 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15985355
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15985355 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15985355

Marke: Invitrogen™ PA579791

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: rat smooth muscle tissue, mouse smooth muscle tissue.

This gene encodes an evolutionarily conserved protein associated with cell apoptosis. The protein interacts with the serine/threonine protein kinase MST4 to modulate the extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway. It also interacts with and is phosphoryated by serine/threonine kinase 25, and is thought to function in a signaling pathway essential for vascular developent. Mutations in this gene are one cause of cerebral cavernous malformations, which are vascular malformations that cause seizures and cerebral hemorrhages. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PDCD10
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 4mg trehalose and 0.05mg sodium azide
Gen Pdcd10
Gen-Zugriffsnummer Q6NX65, Q8VE70, Q9BUL8
Gen-Alias 2410003B13Rik; apoptosis-related protein 15; CCM3; Cerebral cavernous malformations 3 protein; MGC1212; MGC24477; PDCD 10; PDCD10; programmed cell death 10; programmed cell death protein 10; TF-1 cell apoptosis-related protein 15; Tfa15; TFAR15
Gensymbole Pdcd10
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen E. coli-derived human PDCD10 recombinant protein (Position: M1-A212).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11235, 494345, 56426
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.