missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDCD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16877293 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16877293 20 μL 20 Mikroliter
16867293 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16877293

Marke: Proteintech 107251AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

10725-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against full-length PDCD2 of human origin.

Stem cells offer a therapeutic promise for many diseases. In the case of diabetes, stem cells offer the promise that beta cells may be generated ex vivo for the possible transplantation and cure of Type I diabetes (Couri CE, et al. ). For this to happen, stem cells will need to be isolated and expanded, they will need to be differentiated toward the beta cell lineage, and the differentiated cell progeny used for transplantation may need to be isolated from complex cell mixtures following differentiation. Appropriate markers targeting cell surface molecules on developing and mature pancreatic cells will be required for such research.

Spezifikation

Antigen PDCD2
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.37 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen PDCD2
Gen-Zugriffsnummer P46718, Q16342
Gen-Alias PDCD2, programmed cell death 2, RP8, Zinc finger protein Rp 8, ZMYND7
Gensymbole PDCD2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen PDCD2 Fusion Protein Ag1139
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18567, 393370, 5134
Zielspezies Mouse, Zebrafish, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.