missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Phosducin-like protein is a putative modulator of heterotrimeric G proteins. The protein shares extensive amino acid sequence homology with phosducin, a phosphoprotein expressed in retina and pineal gland. Both phosducin-like protein and phosphoducin have been shown to regulate G-protein signaling by binding to the beta-gamma subunits of G proteins.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PDCL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.25 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | PDCL |
| Gen-Zugriffsnummer | Q13371, Q63737, Q9DBX2 |
| Gen-Alias | PDCL, PhLP, phosducin like, Phosducin like protein |
| Gensymbole | PDCL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?