Learn More
PDCL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7206579 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16835534 20 μL 20 Mikroliter
16825534 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16835534
Marke: Proteintech 160571AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Phosducin-like protein is a putative modulator of heterotrimeric G proteins. The protein shares extensive amino acid sequence homology with phosducin, a phosphoprotein expressed in retina and pineal gland. Both phosducin-like protein and phosphoducin have been shown to regulate G-protein signaling by binding to the beta-gamma subunits of G proteins.
Spezifikation
Antigen PDCL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.25 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen PDCL
Gen-Zugriffsnummer Q13371, Q63737, Q9DBX2
Gen-Alias PDCL, PhLP, phosducin like, Phosducin like protein
Gensymbole PDCL
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen PDCL Fusion Protein Ag9029
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5082, 64013, 67466
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG