missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDE10A Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16868114 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16868114 150 μL 150 Mikroliter
16878114 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16868114

Marke: Proteintech 180781AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The PDE10A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human PDE10A. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PDE10A antibody has been validated for the following applications: IP, ELISA analysis.

Specifications

Antigen PDE10A
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 240 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10846
Zielspezies Human, Rat, Mouse
Isotype IgG
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.