Learn More
Invitrogen™ Human PDGF-AB ELISA Kit
Artikelnummer. 15495093
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15495093 96 Tests 1 Set
17894210 10 x 96 Tests 10 Stück
17105539 5 x 96 Tests 1 Stück
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15495093
Marke: Invitrogen™ EHPDGFAB
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Der Human Platelet Derived Growth Factor-AB (Hu PDGFAB) ELISA quantifiziert Hu PDGFAB in Humanserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu PDGFAB. Verfahrensprinzip Der Human PDGFAB-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem abgestimmten Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platelet-Derived Growth Factor (PDGF) ist ein mitogenes Peptid-Wachstumshormon, das im Alpha-Granulat von Thrombozyten transportiert und freigesetzt wird, wenn Thrombozyten an traumatisierten Geweben haften. Bindegewebszellen in der Nähe der traumatisierten Region reagieren, indem sie den Replikationsprozess einleiten. Die Synthese von PDGF kann durch IL-1, IL-6, TNF-alpha, TGF-beta und EGF induziert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P/P
Assay-Bereich 10.24 bis 2500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 10 pg/mL
Kalibrierbereich 10 bis 2500 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF-BB, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF- alpha, TNF-beta, TPO, VEGF
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 5154, 5155
Gensymbol IBGC5, PDGF-2, PDGF2, SIS, SSV, c-sis, PDGF-A, PDGF1
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Neurobiologie
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym LL22NC03-10C3.2, IBGC5, PDGF-2, PDGF2, SIS, SSV, c-sis
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min