missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PDGF-AB ELISA Kit

Artikelnummer. 17894210
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17894210

Marke: Invitrogen™ EHPDGFABX10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

Der Human Platelet Derived Growth Factor-AB (Hu PDGFAB) ELISA quantifiziert Hu PDGFAB in Humanserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu PDGFAB. Verfahrensprinzip Der Human PDGFAB-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem abgestimmten Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.

Platelet-Derived Growth Factor (PDGF) ist ein mitogenes Peptid-Wachstumshormon, das im Alpha-Granulat von Thrombozyten transportiert und freigesetzt wird, wenn Thrombozyten an traumatisierten Geweben haften. Bindegewebszellen in der Nähe der traumatisierten Region reagieren, indem sie den Replikationsprozess einleiten. Die Synthese von PDGF kann durch IL-1, IL-6, TNF-alpha, TGF-beta und EGF induziert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P01127, P04085
Assay-Bereich 10,24 bis 2500 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 10 pg/ml
Kalibrierbereich 10 pg/mL bis 2500 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF-BB, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF- alpha, TNF-beta, TPO, VEGF
Ausreichend für 10 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 5154, 5155
Gensymbol IBGC5, PDGF-2, PDGF2, SIS, SSV, c-sis, PDGF-A, PDGF1
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Stopplösung, Waschpuffer, Assay-Verdünnungskonzentrat, Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, SAV-HRP, Chromogen, Biotinylierter Nachweisantikörper
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Neurobiologie
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym LL22NC03-10C3.2, IBGC5, PDGF-2, PDGF2, SIS, SSV, c-sis
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt