missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDGFR alpha Antibody (Hu136), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30032829 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30032829 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30032829

Marke: Novus Biologicals FAB10352PEATT594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

PDGFR alpha Monoclonal antibody specifically detects PDGFR alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PDGFR alpha
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon Hu136
Konjugat PE/ATTO 594
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias alpha-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member A, CD140a, CD140a antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MGC74795, PDGFR2, PDGFRA/BCR fusion, PDGF-R-alpha, platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide, rearranged-in-hypereosinophilia-platelet derived growth factor receptor alphafusion protein, RHEPDGFRA
Wirtsspezies Human
Immunogen Human PDGF R alpha
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Phospho Specific, Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5156
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.