missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDGFRA Monoclonal Antibody (OTI4G5), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17588323
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
30 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17588323 30 μL 30 Mikroliter
17568323 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17588323 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA807658S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PDGFRA Monoclonal antibody specifically detects PDGFRA in Human samples. It is validated for Western Blot

Spezifikation

Antigen PDGFRA
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4G5
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen PDGFRA
Gen-Zugriffsnummer P16234
Gen-Alias AI115593; alpha platelet-derived growth factor receptor; Alpha platelet-derived growth factor receptor precursor (PDGF-R-alpha); alpha-type platelet-derived growth factor receptor; APDGFR; CD140 antigen-like family member A; CD140A; CD140a antigen; GAS9; MGC74795; OTTHUMP00000218656; PDGF A-chain; PDGF alpha chain; PDGF Receptor alpha; PDGF subunit A; PDGF-1; PDGFACE; PDGFR2; Pdgfr-2; PDGFRA; pdgfr-a; PDGFRA/BCR fusion; PDGF-R-alpha; PDGFR-alpha; platelet derived growth factor receptor alpha; platelet derived growth factor receptor, alpha polypeptide; platelet-derived growth factor alpha receptor; Platelet-derived growth factor receptor 2; platelet-derived growth factor receptor alpha; platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide; rearranged-in-hypereosinophilia-platelet derived growth factor receptor alpha fusion protein; RHEPDGFRA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 789-1089 of human PDGFRA produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5156
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.