missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDGFRA, Mouse anti-Human, Clone: 4H1-1C9, Abnova™
Beschreibung
Sequence: LSLPSILPNENEKVVQLNSSFSLRCFGESEVSWQYPMSEEESSDVEIRNEENNSGLFVTVLEVSSASAAHTGLYTCYYNHTQTEENELEGRHIYIYVPDPDVAFVPLGMTDYLVIVEDDDSAIIPCRTTDPETPVTLHNSEGVVPASYDSRQGFNGTFTVGPYICEATVKGKKFQTIPFNVYALKGTCIISFLL
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PDGFRA |
| Anwendungen | ELISA, In situ PLA, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 4H1-1C9 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | In 1x PBS, pH 7.4 |
| Gen | platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide |
| Gen-Zugriffsnummer | BC015186 |
| Gen-Alias | CD140A/MGC74795/PDGFR2/Rhe-PDGFRA |
| Gensymbole | PDGFRA |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?