missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18282805 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
100 μl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18282805

Marke: Novus Biologicals™ NBP256835PEP

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human PDK-1. Source: E.coli Amino Acid Sequence: VLEVIKDGYENARRLCDLYYINSPELELEE The Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gene ID (Entrez) 5163
Reinigungsverfahren >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Gebräuchliche Bezeichnung Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1
Inhalt und Lagerung Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Zusammensetzung PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking/Neutralizing, Control
Gen-Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.2, mitochondrial pyruvate dehydrogenase, lipoamide, kinase isoenzyme 1, PDH kinase 1, PDK1, PDK-1, PKB kinase, Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 1, pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 1, pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 1, Pyruvate dehydrogenase lipoamide kinase isozyme 1, mitochondrial
Gensymbol PDK1
Markertyp Unmarkiert
Produkttyp Recombinant Protein Antigen
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Quelle E. coli
Spezifische Reaktivität This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-52327. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt