Learn More
Invitrogen™ PDK1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1190)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
204.00 € - 580.00 €
Spezifikation
Antigen PDK1
Klon 24GB1190
Konzentration 0.5 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30276259
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557658
100 μL
580.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30275783
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557659
20 μL
204.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PDK1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
PDK1 (3-phosphoinositide dependent kinase-1) is a serine/threonine protein kinase localized to the plasma membrane. It plays a vital role in insulin-induced glycogen synthesis, PKC activation, and activation of the AGC subfamily of protein kinases. Plays an important role in cellular responses to hypoxia and is important for cell proliferation under hypoxia. Protects cells against apoptosis in response to hypoxia and oxidative stress.
Spezifikation
Spezifikation
PDK1
0.5 mg/mL
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O15530, Q63065, Q8BFP9
116551, 228026, 5170
A synthesized peptide derived from human PDK1 (aa 15-64).
Antibody
24GB1190
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
PDK1
[Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 1, mitochondrial; [Pyruvate dehydrogenase [lipoamide]] kinase isozyme 1, mitochondrial; B830012B01; D530020C15Rik; isoenzyme 1; kinase isoenzyme 1; lipoamide; mitochondrial pyruvate dehydrogenase, lipoamide, kinase isoenzyme 1; PDH kinase 1; PDHK1; PDK p48; Pdk1; pyruvate dehydrogenase; pyruvate dehydrogenase kinase 1; Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 1; pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 1; pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 1
PDK1