Learn More
PDK3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen PDK3
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30232627
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38498-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30227826
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38498-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
PDK3 Polyclonal antibody specifically detects PDK3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
PDK3
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Protein Kinase
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
5165
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
EC 2.7.11.2, Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 3, pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 3, pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 3, pyruvate dehydrogenase, lipoamide, kinase isozyme 3, mitochondrial
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 137-406 of human PDK3 (NP_005382.1).,, Sequence:, FGFDPFISTNIQYFLDRFYTNRISFRMLINQHTLLFGGDTNPVHPKHIGSIDPTCNVADVVKDAYETAKMLCEQYYLVAPELEVEEFNAKAPDKPIQVVYVPSHLFHMLFELFKNSMRATVELYEDRKEGYPAVKTLVTLGKEDLSIKISDLGGGVPLRKIDRLFNYMYSTAPRPSLEPTRAAPLAGFGYGLPISRLYARYFQGDLKLYSMEGVGTDAVIYLKALSSESFERLPVFNKSAWRHYKTTPEADDWSNPSSEPRDASKYKAKQ
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.