missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDM2, MedChemExpress

Artikelnummer. 16430957
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16430957 50 mg -
16424668 10 mg 10 Milligramm
16415506 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16430957 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112629

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PDM2 is a selective, high-affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist with an Ki of 1.2±0.4 nM.

PDM2 is a selective, high-affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist with an Ki of 1.2±0.4 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PDM2
Physikalische Form Solid
CAS 688348-25-6
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H9Cl3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (176.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(/C=C/C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 283.58
Formelmasse 283.58
Reinheit (%) 98.85%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.