missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDX-1/IPF1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18166661 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18166661 0.1 mL 0.10 Milliliter
18728783 0.025 mL 25 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18166661

Marke: Novus Biologicals NBP222150

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

PDX-1/IPF1 Polyclonal specifically detects PDX-1/IPF1 in Human, Mouse, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PDX-1/IPF1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P52945, P52946
Gen-Alias Glucose-sensitive factor, IDX-1GSF, Insulin promoter factor 1, insulin promoter factor 1, homeodomain transcription factor, Insulin upstream factor 1, IPF1pancreas/duodenum homeobox protein 1, Islet/duodenum homeobox-1, MODY4IUF1, pancreatic and duodenal homeobox 1, pancreatic-duodenal homeobox factor 1, PDX-1IPF-1, somatostatin transcription factor 1, Somatostatin-transactivating factor 1, STF-1IUF-1
Gensymbole PDX1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human PDX1 protein (between residues 100-200) [UniProt P52945]
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3651
Testspezifität Human and mouse. Predicted to react with rat based on 100% sequence homology.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.