missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
PDX-1/IPF1 Polyclonal specifically detects PDX-1/IPF1 in Human, Mouse, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PDX-1/IPF1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Menge | 0.025 mL |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?