missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDZD2/PDZK3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-7248756 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18323764 25 μg 25 Mikroliter
18313493 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18323764

Marke: Novus Biologicals NBP31728925UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PDZD2/PDZK3 Polyclonal antibody specifically detects PDZD2/PDZK3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PDZD2/PDZK3
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias Activated in prostate cancer protein, AIPCPAPIN, KIAA0300PDZ domain-containing protein 3, PDZ domain containing 2, PDZ domain containing 3, PDZ domain-containing protein 2, PDZK3, PIN1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: SKVARHFHSPPIILSSPNMVNGLEHDLLDDETLNQYETSINAAASLSSFSVDVPKNGESVLENLHISESQDLDDLLQKP
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23037
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.