Learn More
Tocris Bioscience™ PE 22-28
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18736085
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18736085 1 mg 1 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18736085
Marke: Tocris Bioscience™ 7868/1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent inhibitor of TREK-1 channels
PE 22-28 is a potent inhibitor of potassium channel subfamily K member 2/TREK-1 (IC50 = 0.12 nM). In rodent models of ischemia PE 22-28 reduces apoptotic death of β cells, increases hippocampal neurogenesis, and reduces stroke-induced motor and cognitive defects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinheit 95%
CAS 1801959-12-5
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -20 °C
Menge 1 mg
Zieleintrag TREK 1