Learn More
VITLAB™ PE-HD-Aufbewahrungsflaschen, ohne Zapfhahn
Description
Haltbare transparente Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Erhältlich mit oder ohne Polypropylen-Hahn in verschiedenen Kapazitäten und Mündungsgrößen.
- HDPE zeichnet sich durch ein großes Festigkeits-Dichte-Verhältnis aus
- Durchsichtige Flaschen für eine einfache Identifizierung des Inhalts
- Verfügt über einen sicheren Schraubverschluss zum Schutz des Inhalts, auch wenn die Flasche umkippt
- Stabile Tragegriffe (zwei Griffe an den Größen 25 und 50 l) sorgen für eine einfache Handhabung
- Erhältlich mit einfach zu bedienenden Hähnen mit einem 3⁄4 in.-Rohranschluss für einfaches Dispensieren
- Weithalsflaschen für einfaches Befüllen, insbesondere von pulverförmigen und pastösen Substanzen
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 10 l |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Flüssigkeiten. |
| Enthält | Tragegriff, Schraubverschluss |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Produktlinie | Vorratsflaschen, PE-HD, ohne Zapfhahn |
| Gewindegröße (metrisch) | 108 mm |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 415 mm |
| Show More |