Learn More
VITLAB™ PE-HD-Aufbewahrungsflaschen, ohne Zapfhahn
Artikelnummer. 10431113
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
Öffnung:
Eng
Weit
Gewindegröße (metrisch):
62.5 mm
94 mm
108 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Öffnung Gewindegröße (metrisch) Packungsgröße
10431113 5 l Eng 62.5 mm 1 Stück
10192401 5 l Weit 94 mm 1 Stück
10420923 10 l Weit 108 mm -
10587131 10 l Eng 62.5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10431113 Lieferant VITLAB™ Lieferanten-Nr. 81644
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.70 €
    29.41 € / 1 Stück
    Sparen 6.29 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lagern Sie flüssige oder feste Proben sicher. VITLAB™ PE-HD-Aufbewahrungsflaschen verfügen über einen sicheren Schraubverschluss und stabile Tragegriffe für eine einfache Handhabung. Zu den Optionen gehören Weithalsflaschen für einfaches Befüllen und Flaschen mit Gewinde zum bequemen Abfüllen von Flüssigkeiten.
Haltbare transparente Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Erhältlich mit oder ohne Polypropylen-Hahn in verschiedenen Kapazitäten und Mündungsgrößen.
  • HDPE zeichnet sich durch ein großes Festigkeits-Dichte-Verhältnis aus
  • Durchsichtige Flaschen für eine einfache Identifizierung des Inhalts
  • Verfügt über einen sicheren Schraubverschluss zum Schutz des Inhalts, auch wenn die Flasche umkippt
  • Stabile Tragegriffe (zwei Griffe an den Größen 25 und 50 l) sorgen für eine einfache Handhabung
  • Erhältlich mit einfach zu bedienenden Hähnen mit einem 3⁄4 in.-Rohranschluss für einfaches Dispensieren
  • Weithalsflaschen für einfaches Befüllen, insbesondere von pulverförmigen und pastösen Substanzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Flüssigkeiten.
Enthält Tragegriff, Schraubverschluss
Material HDPE
Anzahl pro Packung 1/Packung
Produktlinie Vorratsflaschen, PE-HD, ohne Zapfhahn
Gewindegröße (metrisch) 62.5 mm
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 345 mm
Durchmesser (metrisch) 170 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Produkttyp Krug mit Griff