Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit Lagerbock
Artikelnummer. 17896516 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
1575.00 mm
1800.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) unitSize
17896516 1800.00 mm 1 Stück
17826406 1575.00 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17896516
Marke: asecos™ 13055
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
  • Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
  • Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
  • Lagerbock als Stellflache mit seitlichen Aufkantungen, verhindert ein Verrutschen des IBC
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (angloamerikanisch) 264.2 gal.
Kapazität (metrisch) 1000 L
Material Polyethylen
Typ IBC Spill Pallet
Länge (angloamerikanisch) 54.33 in.
Länge (metrisch) 1380.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 54.33 in.
Breite (metrisch) 1380.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 29.92 in.
Höhe (metrisch) 760.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 70.87 in.
Tiefe (metrisch) 1800.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 224.87 lb.
Gewicht (metrisch) 102 kg