Learn More
asecos™ PE-IBC-Station mit Befüllbereich, ohne Lagerebene
Artikelnummer. 17896456 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
1280.00 mm
2460.00 mm
3640.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
17896456 1280.00 mm 1 Stück
17886496 2460.00 mm 1 Stück
17846496 3640.00 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17896456 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 24155
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Die PE IBC-Station ist für die sichere Lagerung von Wasserverunreinigungen zugelassen.
  • Sehr beständig gegen Öl, Säure, Lauge usw.
  • Einfacher und sicherer innerbetrieblicher Transport der leeren Ölwanne per Gabelstapler
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (angloamerikanisch) 264,2 gal.
Kapazität (metrisch) 1000 L
Material Polyethylen
Typ IBC-Auffangwanne
Länge (angloamerikanisch) 50,39 in.
Länge (metrisch) 1280.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 50,39 in.
Breite (metrisch) 1280.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 33,86 in.
Höhe (metrisch) 860.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 75,20 in.
Tiefe (metrisch) 1910.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 191.80 lb.
Gewicht (metrisch) 87 kg