Learn More
Hirschmann™ PE-LD-Sicherheitsspritzflasche
Artikelnummer. 10715972
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10715972 500 ml 12 Stück
1 options
Artikelnummer. 10715972
Marke: Hirschmann™ 7690103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Komplett mit Schraubverschluss und Sprühröhrchen
  • PE-LD
  • Gelb, durchscheinend
  • Mit PP-Schraubverschluss
  • Aufdruck in Deutsch und Englisch
  • Name und chemische Formel des vorgesehenen Inhalts sowie Gefahrensymbole gemäß Gefahrstoffverordnung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Transparent, gelb
Beschreibung Sicherheitsspritzflasche mit Inhaltsanzeige
Material LDPE
Menge 12/Packung
Transparenz Ja
Produkttyp Sicherheitsspülflasche
Chemical Label Methanol
Verschlusstyp Schraubkappe