Learn More
Chemsplash PE-maschinell hergestellte Einweg-Überhose
Beschreibung
Einweg-Überschläuche aus Polyethylen
- 15 Mikron Material
- An beiden Enden elastisch
- 40 x 20 cm
- Heißversiegelte Nähte
- PFAS-frei
Beschreibung: Die Einweg-Überschläuche aus Polyethylen bestehen aus 15 Mikron starkem Polyethylenmaterial und sind an beiden Enden elastisch, um ein einfaches Anpassen zu gewährleisten.
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Universal |
| Produkttyp | Allzweckmanschette |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Gelb |
| Sterilität | Unsteril |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Verschlusstyp | Elastisch |
| Saumtyp | Verschweißt |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Mehr anzeigen |