Learn More
Chemsplash PE-maschinell hergestellte Einweg-Überhose
Artikelnummer. 30058310
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
2000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30058310 Blau 2000 Stück
30058423 Weiß 2000 Stück
30058338 Rot 2000 Stück
30058468 Grün 2000 Stück
30058275 Gelb 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30058310 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2527.300.999
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Einweg-Überschläuche aus Polyethylen bestehen aus 15 Mikron starkem Polyethylenmaterial und sind an beiden Enden elastisch, um ein einfaches Anpassen zu gewährleisten.
Einweg-Überschläuche aus Polyethylen
  • 15 Mikron Material
  • An beiden Enden elastisch
  • 40 x 20 cm
  • Heißversiegelte Nähte
  • PFAS-frei
Beschreibung: Die Einweg-Überschläuche aus Polyethylen bestehen aus 15 Mikron starkem Polyethylenmaterial und sind an beiden Enden elastisch, um ein einfaches Anpassen zu gewährleisten.
Spezifikation
Größe Universal
Produkttyp Allzweckmanschette
Material Polyethylen
Farbe Blau
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Elastisch
Saumtyp Verschweißt
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 16 cm