Learn More
VITLAB™ Chemikalien Entsorgungseinheit, PE/PP, mit Einfülltrichter, 10000ml, H=560mm
Artikelnummer. 10090731
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10090731 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10090731 Lieferant VITLAB™ Lieferanten-Nr. 151594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00 €
    244.44 € / 1 Stück
    Sparen 18.56 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Außendurchmesser (metrisch) 222 mm
Höhe (metrisch) 560 mm
Material Polyethylen
Produkttyp Entsorgungssystem für chemischen Abfall