Learn More
asecos™ PE-Reservoir
Artikelnummer. 17846346 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
17846346 Polyethylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17846346 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 40055
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der PE-Behälter eignet sich ideal für IBC-Stationen: 15477, 24150, 24151, 24154.
  • Stabiles, höhenverstellbares PD-Design.
  • Einstellmaße des Behälters B x T x H (mm): 350 x 400 x 500.
  • Abmessungen B x T (mm): 605 x 785.
Spezifikation
Material Polyethylen
Typ IBC-Aufbewahrungseinheit
Länge (angloamerikanisch) 23,82 in.
Länge (metrisch) 605.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 23,82 in.
Breite (metrisch) 605.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 30,91 in.
Tiefe (metrisch) 785.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 30.86 lb.
Gewicht (metrisch) 14 kg