Learn More
asecos™ PE-Auffangwanne ohne Gitter
Artikelnummer. 17866086 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 l
220 l
440 l
520 l
Länge (metrisch):
725.00 mm
1330.00 mm
1720.00 mm
2520.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
17866086 60 l 725.00 mm -
17886336 220 l 1330.00 mm 1 Stück
17836546 440 l 1720.00 mm 1 Stück
17846466 520 l 2520.00 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17866086 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 18447
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die PE-Sumpfpalette ist für die sichere Lagerung von Wasserverunreinigungen zugelassen.
  • PE blau
  • Raster: ohne
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (angloamerikanisch) 15.9 gal.
Kapazität (metrisch) 60 l
Material Polyethylen
Typ Lackierte Auffangwanne
Länge (angloamerikanisch) 28,54 in.
Länge (metrisch) 725.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 28,54 in.
Breite (metrisch) 725.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,25 in.
Höhe (metrisch) 235.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 20,67 in.
Tiefe (metrisch) 525.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 11.02 lb.
Gewicht (metrisch) 5 kg