missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Pea3 Polyclonal antibody specifically detects Pea3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Pea3 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | DyLight 680 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Adenovirus E1A enhancer-binding protein, E1A-FE1A enhancer binding protein, E1AFETS translocation variant 4, ets variant 4, ets variant gene 4 (E1A enhancer binding protein, E1AF), ets variant gene 4 (E1A enhancer-binding protein, E1AF), EWS protein/E1A enhancer binding protein chimera, PEA3, PEAS3, Polyomavirus enhancer activator 3 homolog, polyomavirus enhancer activator-3, Protein PEA3 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Pea3 antibody was raised against a peptide corresponding to 19 amino acids near the amino terminus of human Pea3. Amino Acid Squence: HSPTTRIKKEPQSPRTDPA |
| Reinigungsverfahren | Peptide affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?