missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pea3 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30229578 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30229578 100 μL 100 Mikroliter
30228856 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30229578

Marke: Novus Biologicals NBP335390100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Pea3 Polyclonal antibody specifically detects Pea3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Pea3
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias Adenovirus E1A enhancer-binding protein, E1A-FE1A enhancer binding protein, E1AFETS translocation variant 4, ets variant 4, ets variant gene 4 (E1A enhancer binding protein, E1AF), ets variant gene 4 (E1A enhancer-binding protein, E1AF), EWS protein/E1A enhancer binding protein chimera, PEA3, PEAS3, Polyomavirus enhancer activator 3 homolog, polyomavirus enhancer activator-3, Protein PEA3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein corresponding to a sequence within amino acids 1-284 of human Pea3 (NP_001977.1).,, Sequence:, KNRPAMNYDKLSRSLRYYYEKGIMQKVAGERYVYKFVCEPEALFSLAFPDNQRPALKAEFDRPVSEEDTVPLSHLDESPAYLPELAGPAQPFGPKGGYSY
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2118
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.