Learn More
Tork Tork PeakServe™ Endlos™-Papierhandtücher H5, Advanced-Qualität, komprimiert, x Tücher
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30243719 Alle ansehen Tork Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
30243719 Weiß 12 Stück
1 options
Artikelnummer. 30243719
Marke: Tork 100585
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tork PeakServe™ Endlos™-Papierhandtücher H5
  • Bieten Sie Besuchern hochwertige, weiche Handtücher wie Tork PeakServe™ Endlos™-Papierhandtücher in Advanced-Qualität
  • Diese Papiertücher sind um 20% saugfähiger als Tork PeakServe™ Nachfüllmaterial in Universal-Qualität
  • Hinterlassen Sie bei Ihren Gästen einen guten Eindruck durch das attraktive Blätterdesign dieser Papierhandtücher
  • Keine Warteschlangen: Dank unserer Tork Spender mit hoher Kapazität sind Papiertücher stets verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hand Towel for Dispenser
Länge (angloamerikanisch) 7.91 in.
Länge (metrisch) 20.1 cm
Breite (angloamerikanisch) 8.86 in.
Breite (metrisch) 22.5 cm
Zertifizierung/Konformität FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, OHSAS 18001, EU Ecolabel, EMAS, ISO 14001, FSC MIX Credit
Farbe Weiß
Lage 1-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, OHSAS 18001, EU Ecolabel, EMAS, ISO 14001, FSC MIX Credit