missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente™ Birnenförmige Kolben mit konischer Schliffverbindung

Artikelnummer. 10284041
Click to view available options
:
Fassungsvermögen (metrisch)250 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10284041

Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 03031449

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

DURAN™ Glaskolben mit konischer Schliffmanschette, birnenförmig

  • Gemäß DIN 12383 und zusätzlich zur DIN Norm
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Borosilikatglas 3.3
Anzahl pro Packung 10
Schliffverbindung NS 14/23
Außendurchmesser (metrisch) 85 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt