missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Birnenförmige Scheidetrichter

Zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte. Der Karl Hecht™ birnenförmige Scheidetrichter besteht aus Duran™ Glas und Polyethylen hoher Dichte.

Marke:  Karl Hecht™ 42970060

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10155431

  • 69.01 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus Duran™.
  • NS-Absperrhahn
  • Austauschbarer Stopfen.
  • Zuverlässige Haltevorrichtung.
  • NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
  • Verstärkte Hülse und Hals.
  • Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
  • In Kartons à 2 Stück verpackt.
Spezifikation

Spezifikation

500 ml
DIN ISO 4800
Nein
Je 1
Polyethylen hoher Dichte
Trichter
Borosilikatglas 3.3
Borosilikatglas 3.3
Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas
NS, 4.0 mm-Bohrung
29
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote