Learn More
Karl Hecht™ Spitzkolben
Click to view available options
:
50 ml; Gelenk14/23
Beschreibung
- Rundboden
- Mit Normschliff, Gelenkgröße 14/23
- Aus Borosilikatglas 3.3 gefertigt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Form | Birnenförmig |
| Standard-Konusverbindung | 14/23 |
| Bodenform | Rund |