Learn More
Heathrow Scientific Pearl™ Pipette mit verstellbarem Volumen
Alle ansehen Heathrow Scientific ProdukteBeschreibung
Das schlanke, ergonomische Design und der reduzierte Kolbendruck tragen dazu bei, die Wahrscheinlichkeit einer einseitigen Dauerbelastung zu verringern, da die Pipette mit nur 2/3 des Arbeitsdrucks der meisten Standardpipetten auskommt. Die Pearl™ wird nach den Standards getestet und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert. Hergestellt gemäß ISO 08655 und GLP-Vorschriften.
- Interne Metallteile für höhere Genauigkeit, Kalibrierungsstabilität und lange Lebensdauer
- Einfache Volumeneinstellung mit Verriegelungslasche, um versehentliches Verstellen zu verhindern
- Separater Spitzenabwurf
- Große digitale Volumenanzeige
- Mit Volumenbereich gekennzeichnet
- Sowohl oben als auch auf der Seite sind farbcodierte Komponenten für eine schnelle visuelle Bestätigung
- CE-zertifiziert
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| ClipTip | Weiß |
| Beschreibung | Pearl™ Pipette mit verstellbarem Volumen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Abgabegeschwindigkeit | Geringer Kraftaufwand |
| Einwegprodukt | Nein |
| Grifftyp | Ergonomic |
| Material | ABS |
| Modell | HS120105 |
| Mehr anzeigen |