Learn More
Heathrow Scientific Pearl™ Pipette mit verstellbarem Volumen
Artikelnummer. 16390686 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 2 μl
0,5 bis 10 μl
10 bis 1000 μL
1000 bis 10.000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
30 bis 300 μl
500 bis 5000 μL
5 bis 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
16390686 0,1 bis 2 μl 1 Stück
16300696 0,5 bis 10 μl 1 Stück
16310696 2 bis 20 μl 1 Stück
16320696 5 bis 50 μl 1 Stück
16330696 10 bis 100 μl 1 Stück
16340696 20 bis 200 μl 1 Stück
16350696 30 bis 300 μl 1 Stück
16360696 10 bis 1000 μL 1 Stück
16370696 500 bis 5000 μL 1 Stück
16380696 1000 bis 10.000 μl 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 16390686
Marke: Heathrow Scientific HS120097
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Pearl™ ist eine Einkanalpipette mit einstellbarem Volumen und präzisem Liquid-Handling.
Das schlanke, ergonomische Design und der reduzierte Kolbendruck tragen dazu bei, die Wahrscheinlichkeit einer einseitigen Dauerbelastung zu verringern, da die Pipette mit nur 2/3 des Arbeitsdrucks der meisten Standardpipetten auskommt. Die Pearl™ wird nach den Standards getestet und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert. Hergestellt gemäß ISO 08655 und GLP-Vorschriften.
  • Interne Metallteile für höhere Genauigkeit, Kalibrierungsstabilität und lange Lebensdauer
  • Einfache Volumeneinstellung mit Verriegelungslasche, um versehentliches Verstellen zu verhindern
  • Separater Spitzenabwurf
  • Große digitale Volumenanzeige
  • Mit Volumenbereich gekennzeichnet
  • Sowohl oben als auch auf der Seite sind farbcodierte Komponenten für eine schnelle visuelle Bestätigung
  • CE-zertifiziert
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
ClipTip Weiß
Beschreibung Pearl™ Pipette mit verstellbarem Volumen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Abgabegeschwindigkeit Geringer Kraftaufwand
Einwegprodukt Nein
Grifftyp Ergonomic
Material ABS
Modell HS120097
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Pearl
Programmierbar No
Sterilität Unsteril
Typ Pipette mit manuell einstellbarem Volumen
Volumen (metrisch) 0,1 bis 2 μl
Display 3-Positionen, Ziffer
Fingerhandschuh Hook
Verpackungsart 1 Box
Länge (angloamerikanisch) 2,75 in.
Länge (metrisch) 7 cm
Breite (angloamerikanisch) 1,00 in.
Breite (metrisch) 2,54 cm
Höhe (angloamerikanisch) 10,25 in.
Höhe (metrisch) 26,04 cm