missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PEBP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB860)

Beschreibung
PEBP1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
PBP binds ATP, opioids and phosphatidylethanolamine, exhibiting a lower affinity for phosphatidylinositol and phosphatidylcholine. This serine protease inhibitor inhibits thrombin, neuropsin and chymotrypsin but not trypsin, tissue type plasminogen activator and elastase. PBP contains hippocampal cholinergic neurostimulating peptide (HCNP), which may be involved in the function of the presynaptic cholinergic neurons of the central nervous system. HCNP increases the production of choline acetyltransferase but not acetylcholinesterase.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PEBP1 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 24GB860 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | PEBP1 |
| Gen-Zugriffsnummer | P30086, P31044, P70296 |
| Gen-Alias | 23 kDa morphine-binding protein; Basic cytosolic 21 kDa protein; epididymis luminal protein 210; epididymis secretory protein Li 34; epididymis secretory protein Li 96; HCNP; HCNPpp; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; Hippocampal cholinergic neurostimulating peptide; KIAA0299; LDGF; MDGF; MOCA; neuropolypeptide h3; P23K; PBP; Pbp1; Pbpr; PEBP; PEBP1; PEBP-1; phosphatidylethanolamine binding protein; phosphatidylethanolamine binding protein 1; phosphatidylethanolamine-binding protein; phosphatidylethanolamine-binding protein 1; PPBP; prostatic binding protein; Prostatic-binding protein; Raf kinase inhibitor protein; Raf kinase inhibitory protein; Raf-1 inhibitor protein; Raf-1 kinase inhibitor protein; RKIP; similar to phosphatidylethanolamine binding protein; zgc:56033; zgc:76942 |
| Gensymbole | PEBP1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?