Learn More
Pektin Citrus, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423689
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15423689
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61021.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9000-69-5
Pectin Citrus is promoted in dietary supplement form as an alternative cancer treatment. It can also been used to treat prostate cancer and melanoma. It can also be used as a gelling agent, filler, and stabilizer. It Supports celluar health, promotes immune function, supports cardiovascular health, supports healthy function of multiple organs, Safely chelates heavy metals and toxins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(RUO – Nur für Forschungszwecke.) Pektin-Citrus wird in der alternativen Krebsbehandlung als Nahrungsergänzung eingesetzt. Es kann auch zur Behandlung von Prostatakrebs und Melanomen verwendet werden. Ferner eignet es sich als Geliermittel, Füllstoff und Stabilisator. Es unterstützt die Zellgesundheit, fördert die Immunfunktion, unterstützt die Herz-Kreislauf-Gesundheit und die gesunde Funktion mehrerer Organe, cheliert sicher Schwermetalle und Toxine.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9000-69-5
MDL-Nummer MFCD00081838
Synonym Poly-D-galacturonic acid methyl ester
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pectin Citrus
Farbe Braun bis gelb
Menge 100 g
Merck Index 14,7063
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Physikalische Form Pulver