Learn More
Pektin, rein, Gütegrad Citrus-121, langsam bindend 121, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| pH | 2.8 to 3.4 |
| CAS | 9000-69-5 |
| Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
| MDL-Nummer | 81838 |
| Menge | 100 g |
| Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |