Learn More
MP Biomedicals™ Pektinase ausAspergillus niger
Artikelnummer. 11406931 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 kU
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11406931 5 kU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11406931 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0219897905
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Pektinase ist ein aufweichendes Enzym, das aus Pektintranseliminase, Polygalakturonase, Pektinesterase, Xylanase, Hemicellulasen und Cellulasen besteht.
  • Lyophilisiert
  • Aktivität: >1000 U/Gramm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration > 1.000 U/g
Farbe Beige
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird in der Vorbereitung von pflanzlichen Protoplasten zur Verdauung der Zellwand vor der Isolierung von Organellen verwendet
Inhalt und Lagerung 4 °C
Quelle Aspergillus niger
Menge 5 kU
Produkttyp Pektinase
Form Lyophilisiertes Pulver