Learn More
Gilac™ Pedalbehälter mit Tür und Deckel, 90 l
Artikelnummer. 17998831
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
17998831 Gelb 1 Stück
17928921 Weiß 1 Stück
17988741 Blau 1 Stück
17978741 Grün 1 Stück
17938921 Rot 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17998831 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G614825
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der 90-Liter-Pedalbehälter mit Tür und Deckel ermöglicht dank der seitlichen Öffnung ein einfaches Entnehmen des Beutels und ist leicht zu transportieren.
  • Polaris Pedalbehälter.
  • Ausgestattet mit zwei Antimarkierungsrädern (Durchmesser 120 mm).
  • Leicht zu transportieren.
  • Einfaches Entnehmen des Beutels dank seitlicher Öffnung.
  • Berührungslose Bedienung für die hygienische Entsorgung.
  • Einfach zu reinigen.
  • Farbige Deckel zur getrennten Abfalltrennung.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 90 L
Kapazität (angloamerikanisch) 23,8 gal.
Farbe Gelb
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Polypropylen
Produkttyp Pedalbehälter mit Deckel