Learn More
Hamilton™ Ersatzkartuschen für analytische Vorsäulen aus PEEK
Click to view available options
Verpackungsmaterial:
PSDVB/Sulfonsäure
PSDVB/Trimethylammonium
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Vorsäulen Austauschkartuschen:
5 Kartuschen (3,0/8,0mm) - PEEK
φ Innen/L: Austauschkartuschen PEEKmm
Partikelgrösse: 12-20μm
5 Kartuschen (3,0/8,0mm) - PEEK
φ Innen/L: Austauschkartuschen PEEKmm
Partikelgrösse: 12-20μm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5/Packung |
| Partikelgröße | 12 bis 20 μm |
| Länge (metrisch) | 8 mm |
| Max. Druck | 5000 psi |
| Typ | Ersatzkartuschen für Säulen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Stationäre Phase | RCX-30 |
| Material | PEEK |
| Verpackungsmaterial | PSDVB/Trimethylammonium |
| Säulenformat | Ersatz-Vorsäulenkassette |