Learn More
Hamilton™ Ersatzkartuschen für analytische Vorsäulen aus PEEK
Click to view available options
Verpackungsmaterial:
PSDVB/Sulfonsäure
PSDVB/Trimethylammonium
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Vorsäulen Austauschkartuschen:
5 Kartuschen (3,0/8,0mm) - PEEK
φ Innen/L: Austauschkartuschen PEEKmm
Partikelgrösse: 12-20μm
5 Kartuschen (3,0/8,0mm) - PEEK
φ Innen/L: Austauschkartuschen PEEKmm
Partikelgrösse: 12-20μm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5/Packung |
| Partikelgröße | 7 μm |
| Länge (metrisch) | 8 mm |
| Max. Druck | 5000 psi |
| Typ | Ersatzkartuschen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Stationäre Phase | Gehäuse PRP-X400 |
| Material | PEEK |
| Verpackungsmaterial | PSDVB/Sulfonsäure |
| Säulenformat | Ersatz-Vorsäulenkassette |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion